Learn More
2,3-Dihydro-1 H-indol-2-ylmethanol, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10157042
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10157042 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10123822 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10396564 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
3 options
Artikelnummer. 10157042
Marke: Thermo Scientific Maybridge MO01098CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 27640-31-9
Summenformel C9H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 149.193
InChI-Schlüssel GRPOFAKYHPAXNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym indolin-2-ylmethanol, 2,3-dihydro-1h-indol-2-yl-methanol, 1h-indole-2-methanol, 2,3-dihydro, 2,3-dihydro-1h-indol-2-yl methanol, 2-hydroxymethylindoline, acmc-209gye, 2-hydroxymethyl-indoline, indolin-2-ylmethan-1-ol, rs-2-hydroxymethylindoline, +-2-hydroxymethyl-indoline
PubChem CID 2794664
IUPAC-Name 2,3-Dihydro-1H-indol-2-ylmethanol
SMILES C1C(NC2=CC=CC=C21)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 3-Dihydro-1H-indol-2-ylmethanol
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 149.19
Reinheit (%) 97%