Learn More
2,3-Dihydro-2-methyl-1H-Indol-1-Amin Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30373394
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30373394 1 g
30382187 50 g
30371841 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30373394 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4496451G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 102789-79-7
Summenformel C9 H12 N2 . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 184.67
Synonym 1H-Indol-1-amine, 2,3-dihydro-2-methyl-, hydrochloride (9CI), 1-Amino-2-methylindoline Hydrochloride
IUPAC-Name 2-Methyl-2,3-Dihydroindol-1-amin; Hydrochlorid
SMILES Cl.CC1Cc2ccccc2N1N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methylindolin-1-amine hydrochloride
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C9H12N2.ClH/c1-7-6-8-4-2-3-5-9(8)11(7)10;/h2-5,7H,6,10H2,1H3;1H
Formelmasse 184.0767