Learn More
2,3-Dihydro-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indol-1-carbonsäure-tert-butylester, TRC
Artikelnummer. 30387926
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30387926 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30387926 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD44981025MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Dihydro-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole-1-carboxylic Acid tert-Butyl Ester
CAS 837392-67-3
Summenformel C19H28BNO4
Menge 25 mg
Synonym tert-Butyl 5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)indoline-1-carboxylate 2,3-Dihydro-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole-1-carboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester
InChI-Formel InChI=1S/C19H28BNO4/c1-17(2,3)23-16(22)21-11-10-13-12-14(8-9-15(13)21)20-24-18(4,5)19(6,7)25-20/h8-9,12H,10-11H2,1-7H3
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCc2cc(ccc12)B3OC(C)(C)C(C)(C)O3
Molekulargewicht (g/mol) 345.24