Learn More
2,3-Dihydro-6-phenylimidazo[2,1-b]thiazol-5-carboxaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,3-Dihydro-6-phenylimidazo[2,1-b]thiazole-5-carboxaldehyde |
| Schmelzpunkt | 122°C to 124°C |
| Menge | 1 g |
| Empfindlichkeit | Air Sensitive |
| Formelmasse | 230.29 |
| Reinheit (%) | 97% |