Learn More
2,3-Dihydro-7-azaindol, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15411829
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15411829 5 g 5 Gramm
15421829 25 g 25 Gramm
15431829 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15411829 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64551.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 10592-27-5 | C7H8N2 | 120.155 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Kann als Rohstoff und Zwischenprodukt in der Pharmazie verwendet werden.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10592-27-5
Summenformel C7H8N2
Molekulargewicht (g/mol) 120.155
MDL-Nummer MFCD06659751
InChI-Schlüssel ZFFYPGZDXUPKNK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dihydro-1h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 7-azaindoline, 2,3-dihydro-7-azaindole, 1h,2h,3h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 1h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 2,3-dihydro, 2,3-dihydro-1h-pyrrolo 2,3-b pyridine 7-azaindoline, pubchem18022, acmc-2098hy, ksc492q5f
PubChem CID 10011889
IUPAC-Name 2,3-Dihydro-1H-Pyrrolo[2,3-b]Pyridin
SMILES C1CNC2=C1C=CC=N2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Dihydro-7-azaindole
Schmelzpunkt 78°C to 83°C
Farbe Weiß
Menge 5 g
Beilstein 116366
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 120.15
Reinheit (%) ≥97%
Physikalische Form Pulver