Learn More
2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-Carbaldehyd, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10512672
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10512672 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10512672 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC00804DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 3-Dihydrobenzo[b]furan-5-carbaldehyde
CAS 55745-70-5
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C9H8O2
MDL-Nummer MFCD00068058
Menge 1 g
Synonym 2,3-dihydrobenzofuran-5-carboxaldehyde, 2,3-dihydrobenzo b furan-5-carbaldehyde, 2,3-dihydrobenzofuran-5-carbaldehyde, 2,3-dihydrobenzo b furan-5-carboxaldehyde, 2,3-dihyro-1-benzofuran-5-carbaldehyde, 2,3-dihydro-benzofuran-5-carbaldehyde, 5-coumarancarboxaldehyde, 2,3-dihydro-5-benzofurancarboxaldehyde, 5-benzofurancarboxaldehyde, 2,3-dihydro, 2,3-dihydro-5-benzofurancarbaldehyde
InChI-Schlüssel WEBVDBDZSOJGPB-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=CC1=CC=C2OCCC2=C1
IUPAC-Name 2,3-Dihydro-1-Benzofuran-5-Carbaldehyd
Molekulargewicht (g/mol) 148.16
PubChem CID 735901
Formelmasse 148.16
Reinheit (%) 95%