Learn More
2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-carbothioamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10233382
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10233382 250 mg 250 Milligramm
10039601 1 g 1 Gramm
10783137 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10233382 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SP00108CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 306936-08-3
Summenformel C9H9NOS
Molekulargewicht (g/mol) 179.237
MDL-Nummer MFCD00728868
InChI-Schlüssel SOAROQIQNPHLJX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dihydrobenzo b furan-5-carbothioamide, 2,3-dihydrobenzofuran-5-carbothioamide, 2,3-dihydrobenzo b furan-5-thioamide, maybridge1_008543, 2,3-dihydrobenzofuran-5-thioamide, 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-thiocarboxamide, 2,3-dihydrobenzo b furan-5-carbothioic acid amide, amino-2,3-dihydrobenzo b furan-5-ylmethane-1-thione
PubChem CID 2736118
IUPAC-Name 2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-carbothioamid
SMILES C1COC2=C1C=C(C=C2)C(=S)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 3-Dihydrobenzo[b]furan-5-carbothioamide
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 179.24
Reinheit (%) 97%