Learn More
2,3-Dihydrobenzofuran-5-carboxaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30374491
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30374491 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30374491 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4484902.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Dihydrobenzofuran-5-carboxaldehyde
CAS 55745-70-5
Summenformel C9 H8 O2
Menge 2.5 g
InChI-Formel InChI=1S/C9H8O2/c10-6-7-1-2-9-8(5-7)3-4-11-9/h1-2,5-6H,3-4H2
SMILES O=Cc1ccc2OCCc2c1
IUPAC-Name 2,3-Dihydro-1-Benzofuran-5-Carbaldehyd
Molekulargewicht (g/mol) 148.16
Formelmasse 148.0524