Learn More
2,3-Dihydrofuran, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10773001 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10773001 500 g Glasflasche -
10533941 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10773001 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 190445000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1191-99-7 | C4H6O | 70.09 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1191-99-7
Summenformel C4H6O
Molekulargewicht (g/mol) 70.09
MDL-Nummer MFCD00003205
InChI-Schlüssel JKTCBAGSMQIFNL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 70934
ChEBI CHEBI:51662
IUPAC-Name 2,3-Dihydrofuran
SMILES C1CC=CO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 3-Dihydrofuran
Namenshinweis 98+%
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Dichte 0.9270g/mL
Siedepunkt 54°C to 55°C
Flammpunkt -24°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4220 to 1.424
Menge 500 g
Beilstein 17, III, 141
Fieser 12,189; 15,95
Relative Dichte 0.927
Synonym 4,5-dihydrofuran, furan, 2,3-dihydro, furan, dihydro, dihydrofuran, 2,3 dihydrofuran, dihydrofurane, 2,3dihydrofuran, furan,3-dihydro, 2,3-dihydrofurane, 2,3-dihydro-furan
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble
Formelmasse 70.09
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,3-Dihydrofuran
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.