Learn More
2,3-Dihydrofuran, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11428967
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11428967 500 g 500 Gramm
11408967 25 g 25 Gramm
11418967 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11428967 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20575.36
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1191-99-7 | C4H6O | 70.09 g/mol
2,3-Dihydrofuran is a versatile reagent used in lanthanide-catalyzed Diels-Alder reactions with 2-pyrones and in Rh(II)-stabilized cycloadditions with vinylcarbenoids. It is applied for alkylation by active methylene compounds, catalyzed by trans-Dichlorobis(triphenyl­phosphine)­palladium(II). It is also used in the preparation of biologically active compounds such as antitumor agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,3-Dihydrofuran ist ein vielseitiges Reagenz, das in Lanthanid-katalysierten Diels-Alder-Reaktionen mit 2-Pyronen und in Rh(II)-stabilisierten Cycloadditionen mit Vinylcarbenoiden verwendet wird. Es wird für die Alkylierung durch aktive Methylenverbindungen, katalysiert durch trans-Dichlorobis(triphenylphosphin)-palladium(II), angewendet. Es wird auch bei der Herstellung von biologisch aktiven Verbindungen wie Antitumormitteln verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser bei 20 °C, 20 g/l und Chloroform.
Hinweise
Vor Oxidationsmitteln und Luft geschützt aufbewahren. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Vor Wärme schützen. Kühl aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1191-99-7
Summenformel C4H6O
Molekulargewicht (g/mol) 70.09
MDL-Nummer MFCD00003205
InChI-Schlüssel JKTCBAGSMQIFNL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 70934
ChEBI CHEBI:51662
IUPAC-Name 2,3-Dihydrofuran
SMILES C1CC=CO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Dihydrofuran
Dichte 0.927
Siedepunkt 54°C to 55°C
Flammpunkt −24°C (−11°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.4245
Menge 500 g
UN-Nummer UN3271
Beilstein 103168
Synonym 4,5-dihydrofuran, furan, 2,3-dihydro, furan, dihydro, dihydrofuran, 2,3 dihydrofuran, dihydrofurane, 2,3dihydrofuran, furan,3-dihydro, 2,3-dihydrofurane, 2,3-dihydro-furan
Löslichkeitsinformationen Soluble in water at 20°C,20g/L and chloroform.
Formelmasse 70.09
Reinheit (%) ≥98%