Learn More
2,3-Dihydrofuran, TRC
Artikelnummer. 30378240
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
250 mL
1 L
Unit Size:
1 Liter
100 Milliliter
Product Code. Menge unitSize
30378240 1 L 1 Liter
30372343 250 mL -
30370134 100 mL 100 Milliliter
3 options
Product Code. 30378240
Brand: Toronto Research Chemicals TRCD4464101L
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1191-99-7
Summenformel C4H6O
Molekulargewicht (g/mol) 70.09
Synonym 4,5-Dihydrofuran, NSC 85221
SMILES C1CC=CO1
Specifications
Chemischer Name oder Material 2,3-Dihydrofuran
Menge 1 L
InChI-Formel InChI=1S/C4H6O/c1-2-4-5-3-1/h1,3H,2,4H2
Formelmasse 70.0419