Learn More
2,3-Dihydrothieno[3,4 -b][1,4]dioxin-5-carbaldehyd, ≥97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10187892
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10187892 250 mg 250 Milligramm
10012134 1 g 1 Gramm
10215534 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10187892 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC47804CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 204905-77-1
Summenformel C7H6O3S
Molekulargewicht (g/mol) 170.182
MDL-Nummer MFCD01651766
InChI-Schlüssel GNVXYRDVJKJZTO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dihydrothieno 3,4-b 1,4 dioxine-5-carbaldehyde, 2h,3h-thieno 3,4-b 1,4 dioxine-5-carbaldehyde, 3,4-ethylenedioxythiophene-2-carbaldehyde, 3,4-ethylenedioxythiophene-2-carboxaldehyde, 2-formyl-3,4-ethylene dioxythiophene, 2h,3h-thiopheno 3,4-e 1,4-dioxane-5-carbaldehyde, 2,3-dihydrothieno 3,4-b-1,4-dioxin-5-carbaldehyde, 2,3-dihydrothieno 3,4-b 1,4 dioxine-5-carboxaldehyde, thieno 3,4-b-1,4-dioxin-5-carboxaldehyde, 2,3-dihydro
PubChem CID 3540090
IUPAC-Name 2,3-Dihydrothieno[3,4-b][1,4]Dioxin-5-Carbaldehyd
SMILES C1COC2=C(SC=C2O1)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine-5-carbaldehyde
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 170.19
Reinheit (%) 97%