Learn More
2,3-Dihydrothieno-[3,4-b][1,4]-dioxin-5-carbonsäure, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10641475
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10641475 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10235624 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10641475 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC47801CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 260063-21-6
Summenformel C7H6O4S
Molekulargewicht (g/mol) 186.181
MDL-Nummer MFCD07801102
InChI-Schlüssel DCCRIIFBJZOPAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dihydrothieno 3,4-b 1,4 dioxine-5-carboxylic acid, 2,3-dihydro-thieno 3,4-b 1,4 dioxine-5-carboxylic acid, 2h,3h-thieno 3,4-b 1,4 dioxine-5-carboxylic acid, thieno 3,4-b-1,4-dioxin-5-carboxylicacid, 2,3-dihydro, 2h,3h-thiopheno 3,4-e 1,4-dioxane-5-carboxylic acid, 3,4-ethylenedioxythiophene carboxylic acid, thieno 3,4-b-1,4-dioxin-5-carboxylic acid, 2,3-dihydro
PubChem CID 6483880
IUPAC-Name 2,3-Dihydrothieno[3,4-b][1,4]Dioxin-5-Carbonsäure
SMILES C1COC2=C(SC=C2O1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine-5-carboxylic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 186.19
Reinheit (%) 97%