Learn More
2,3-Dihydroxybenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11459412
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Unit Size:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
11459412 10 g 10 Gramm
11469412 50 g 50 Gramm
11479412 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11459412 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A10144.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 303-38-8 | C7H6O4 | 154.121 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Anwendungen
Dihydroxybenzoesäuren werden als Zwischenprodukte für Pharmazeutika und bei anderen organischen Synthesen verwendet. Wird als Matrix für die Ionisierung von Peptiden, Proteinen und Kohlenhydraten verwendet. Im industriellen Bereich für Harze, Polyester, Weichmacher, Farbstoffe, Konservierungsstoffe und Gummichemikalien. Es wird auch als ausgewähltes Phenol als Hemmer der MMP (Matrix Metalloproteinase) verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Methanol und Dimethylsulfoxid.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen halten. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 303-38-8
Summenformel C7H6O4
Molekulargewicht (g/mol) 154.121
MDL-Nummer MFCD00002446
InChI-Schlüssel GLDQAMYCGOIJDV-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrocatechuic acid, o-pyrocatechuic acid, 2-pyrocatechuic acid, 3-hydroxysalicylic acid, dobk, dhba, 2,3-dihydroxybenzoicacid, benzoic acid, 2,3-dihydroxy, catecholcarboxylic acid, 2,3-dihydroxy-benzoic acid
PubChem CID 19
ChEBI CHEBI:18026
IUPAC-Name 2,3-Dihydroxybenzoesäure
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)O)O)C(=O)O
Specifications
Chemischer Name oder Material 2,3-Dihydroxybenzoic acid
Schmelzpunkt 204°C to 208°C
Dichte 1.542
Menge 10 g
Beilstein 2209117
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,methanol and dimethyl sulfoxide.
Formelmasse 154.12
Reinheit (%) 98%