Learn More
2',3-Dihydroxyflavon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11377429
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11377429 1 g 1 Gramm
11387429 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11377429 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27841.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6068-76-4 | Molecular Formula: C15H10O4 | Molecular Weight: 254.24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6068-76-4
Summenformel C15H10O4
Molekulargewicht (g/mol) 254.24
MDL-Nummer MFCD00017674
InChI-Schlüssel VECGDSZOFMYGAF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,2'-dihydroxyflavone, 2',3-dihydroxyflavone, 3-hydroxy-2-2-hydroxyphenyl-4h-chromen-4-one, 2'-hydroxyflavonol, 3-hydroxy-2-2-hydroxyphenyl chromen-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one, 3-hydroxy-2-2-hydroxyphenyl, 2'3-dioh-flavone, 3,2'-dihydroxy flavone, acmc-1b19t, 7,8-dihydroxyflavone-derivative-1
PubChem CID 455313
IUPAC-Name 3-Hydroxy-2-(2-hydroxyphenyl)chromen-4-on
SMILES OC1=CC=CC=C1C1=C(O)C(=O)C2=CC=CC=C2O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2',3-Dihydroxyflavone
Schmelzpunkt 201°C to 204°C
Menge 1 g
Formelmasse 254.24
Reinheit (%) 97%