Learn More
2,3-Dimercaptopropanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11386726
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11386726
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L03953.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 59-52-9 | C3H8OS2 | 124.216 g/mol
British Anti-Lewisite. A chelator that inhibits sugar nucleotide degradation.2,3-Dimercaptopropanol is used as a chelating agent involved in the treatment of arsenic, antimony, lead, gold and mercury poisoning. It is also used as an antidote to the warfare agent Lewisite. Further, it is used for the treatment of Wilson's disease. In addition to this, it is used as an adjunct in the treatment of the acute encephalopathy of lead toxicity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Ether, Ethanol, Pflanzenölen und Aceton. Geringfügig mischbar mit Chloroform.
Hinweise
Luftempfindlich. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit Basen, Oxidationsmitteln, Reduktionsmitteln und Alkalimetallen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 59-52-9
Summenformel C3H8OS2
Molekulargewicht (g/mol) 124.216
MDL-Nummer MFCD00004864
InChI-Schlüssel WQABCVAJNWAXTE-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimercaprol, 2,3-dimercapto-1-propanol, 2,3-dimercaptopropanol, dithioglycerine, dicaptol, sulfactin, dimercaptopropanol, british anti-lewisite, 2,3-dithiopropanol, antoxol
PubChem CID 3080
ChEBI CHEBI:64198
IUPAC-Name 2,3-bis(Sulfanyl)Propan-1-ol
SMILES C(C(CS)S)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Dimercaptopropanol
Dichte 1.244
Siedepunkt 120°C (15 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Garlic-like
Brechungsindex 1.574
Menge 1 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 1732058
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Merck Index 14,3209
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,ether,ethanol,vegetable oils and acetone. Slightly miscible with chloroform.
Formelmasse 124.22
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,3-Dimercaptopropanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2,3-Dimercaptopropanol