Learn More
2,3-Dimethoxyaniline, TRC
Artikelnummer. 30385263
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30385263 100 mg
30375065 50 mg
30369023 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30385263 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD525608100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6299-67-8
Summenformel C8H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 153.18
Synonym NSC 44873, [2,3-Bis(methyloxy)phenyl]amine, 2,3-Dimethoxybenzenamine
IUPAC-Name 2,3-dimethoxyaniline
SMILES O(C1=CC=CC(N)=C1OC)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Dimethoxyaniline
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C8H11NO2/c1-10-7-5-3-4-6(9)8(7)11-2/h3-5H,9H2,1-2H3
Formelmasse 153.08