Learn More
2,3-Dimethoxybenzoesäure, TRC
Artikelnummer. 30374128
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30374128 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30374128 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4795882.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Dimethoxybenzoic Acid
CAS 1521-38-6
Summenformel C9 H10 O4
Menge 2.5 g
Synonym ortho-Veratric acid
InChI-Formel InChI=1S/C9H10O4/c1-12-7-5-3-4-6(9(10)11)8(7)13-2/h3-5H,1-2H3,(H,10,11)
SMILES COc1cccc(C(=O)O)c1OC
IUPAC-Name 2,3-Dimethoxybenzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 182.17
Formelmasse 182.0579