Learn More
2,3-Dimethoxyzimtsäure, überwiegend trans, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11438476
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11438476 250 g 250 Gramm
11418476 10 g 10 Gramm
11428476 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11438476 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15936.30
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7345-82-6 | C11H12O4 | 208.213 g/mol
2,3-Dimethoxycinnamic acid is used in the synthesis of (2E,2E,2E)-N,N,N-(nitrilotri-2,1-ethanediyl)tris[3-(2,3-dimethoxyphenyl)-2-propenamide].
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,3-Dimethoxycinnaminsäure wird bei der Synthese von (2E,2′E,2′′E)-N,N′,N′′-(Nitrilotri-2,1-Ethandiyl)tris[3-(2,3-dimethoxyphenyl)-2-propenamid] verwendet.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7345-82-6
Summenformel C11H12O4
Molekulargewicht (g/mol) 208.213
MDL-Nummer MFCD00004376
InChI-Schlüssel QAXPUWGAGVERSJ-VOTSOKGWSA-N
Synonym 2,3-dimethoxycinnamic acid, trans-2,3-dimethoxycinnamic acid, 2e-3-2,3-dimethoxyphenyl acrylic acid, e-3-2,3-dimethoxyphenyl acrylic acid, 2,3-dimethoxy cinnamic acid, 3-2,3-dimethoxyphenyl acrylic acid, 2e-3-2,3-dimethoxyphenyl prop-2-enoic acid, 2-propenoic acid, 3-2,3-dimethoxyphenyl, e-3-2,3-dimethoxyphenyl prop-2-enoic acid, e-3-2,3-dimethoxy-phenyl-acrylic acid
PubChem CID 735842
IUPAC-Name (E)-3-(2,3-Dimethoxyphenyl)prop-2-ionsäure
SMILES COC1=CC=CC(=C1OC)C=CC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Dimethoxycinnamic acid
Namenshinweis predominantly trans
Schmelzpunkt 179°C to 183°C
Menge 250 g
Beilstein 2695122
Formelmasse 208.21
Reinheit (%) ≥98%