Learn More
2,3-Dimethyl-1,3-Butadien, 98 %, stabilisiert mit BHT, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10065823 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10065823 25 g Glasflasche 25 Gramm
10239653 5 g Glasflasche 5 Gramm
10025873 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10065823 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 163430250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 513-81-5 | C6H10 | 82.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 513-81-5
Summenformel C6H10
Molekulargewicht (g/mol) 82.15
MDL-Nummer MFCD00008595
InChI-Schlüssel SDJHPPZKZZWAKF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dimethyl-1,3-butadiene, biisopropenyl, 2,3-dimethylbutadiene, diisopropenyl, 2,3-dimethylenebutane, 1,3-butadiene, 2,3-dimethyl, unii-61tuu25hco, 61tuu25hco, 2,3-dimethyl-buta-1,3-diene, 2,3-diene
PubChem CID 10566
IUPAC-Name 2,3-Dimethylbuta-1,3-dien
SMILES CC(=C)C(C)=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 3-Dimethyl-1, 3-butadiene
Namenshinweis Stabilized with BHT
Schmelzpunkt -76.0°C
Farbe Farblos
Dichte 0.7260g/mL
Siedepunkt 68.0°C to 69.0°C
Flammpunkt −20°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2C=C(CH3)C(CH3)=CH2
Brechungsindex 1.438
Menge 25 g
Beilstein 01, III, 991
Fieser 01,276; 13,45
Merck Index 15, 3260
Relative Dichte 0.726
Stabilisator 100ppm BHT
Formelmasse 82.13
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,3-Dimethyl-1,3-butadiene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,3-Dimethyl-1,3-butadiene