Learn More
2,3-Dimethyl-1,3-butadien, TRC
Artikelnummer. 30382054
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30382054 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30382054 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4785355G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Dimethyl-1,3-butadiene
CAS 513-81-5
Summenformel C6H10
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H10/c1-5(2)6(3)4/h1,3H2,2,4H3
SMILES CC(=C)C(=C)C
IUPAC-Name 2,3-Dimethylbuta-1,3-dien
Molekulargewicht (g/mol) 82.14
Formelmasse 82.0783