Learn More
2,3-Dimethyl-1-Buten, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11307545
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11307545
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L05675.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 563-78-0 | C6H12 | 84.162 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 563-78-0
Summenformel C6H12
Molekulargewicht (g/mol) 84.162
MDL-Nummer MFCD00008923
InChI-Schlüssel OWWIWYDDISJUMY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dimethyl-1-butene, 1-butene, 2,3-dimethyl, 2,3-dimethylbutene, 2,3-dimethylbutene-1, 2,3-dimethyl butene, acmc-1aqwm, butene, 2,3-dimethyl, ch3 2chc ch3 =ch2, 1-butene, 2,3-dimethyl-8ci 9ci
PubChem CID 11249
IUPAC-Name 2,3-Dimethylbut-1-en
SMILES CC(C)C(=C)C
Spécification
Chemischer Name oder Material 2,3-Dimethyl-1-butene
Schmelzpunkt -157°C
Siedepunkt 56°C to 57°C
Flammpunkt −18°C (−°F)
Menge 5 g
UN-Nummer UN3295
Beilstein 505982
Formelmasse 84.16
Reinheit (%) 99%
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis