Learn More
2,3-Dimethyl-1-Buten, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11317545
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11317545 25 g 25 Gramm
11307545 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11317545 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L05675.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    155.04 €
    132.65 € / 25 Gramm
    Sparen 22.39 €
    14% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 563-78-0 | C6H12 | 84.162 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 563-78-0
Summenformel C6H12
Molekulargewicht (g/mol) 84.162
MDL-Nummer MFCD00008923
InChI-Schlüssel OWWIWYDDISJUMY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dimethyl-1-butene, 1-butene, 2,3-dimethyl, 2,3-dimethylbutene, 2,3-dimethylbutene-1, 2,3-dimethyl butene, acmc-1aqwm, butene, 2,3-dimethyl, ch3 2chc ch3 =ch2, 1-butene, 2,3-dimethyl-8ci 9ci
PubChem CID 11249
IUPAC-Name 2,3-Dimethylbut-1-en
SMILES CC(C)C(=C)C
Specifications
Chemischer Name oder Material 2,3-Dimethyl-1-butene
Schmelzpunkt -157°C
Dichte 0.679
Siedepunkt 56°C to 57°C
Flammpunkt −18°C (−°F)
Brechungsindex 1.391
Menge 25 g
UN-Nummer UN3295
Beilstein 505982
Formelmasse 84.16
Reinheit (%) 99%