Learn More
2,3-Dimethyl-1h-indol-5-Carboxylsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10738825
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10738825 250 mg 250 Milligramm
10182974 1 g 1 Gramm
10346854 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10738825 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO07746CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 14844-73-6
Summenformel C11H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 189.214
InChI-Schlüssel KHJGIMZYCBPOBG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 693386
IUPAC-Name 2,3-Dimethyl-1H-indol-5-carbonsäure
SMILES CC1=C(NC2=C1C=C(C=C2)C(=O)O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 3-Dimethyl-1H-indole-5-carboxylic acid
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 250 mg
Synonym 1h-indole-5-carboxylic acid, 2,3-dimethyl, 2,3-dimethylindole-5-carboxylic acid, 5-carboxy-2,3-dimethyl-1h-indole, 2,3-dimethyl-indole-5-carboxylic acid, 1h-indole-5-carboxylicacid,2,3-dimethyl, 1h-indole-5-carboxylicacid, 2,3-dimethyl, 2,3-dimethyl-1h-indole-5-carboxylic acid
Formelmasse 189.21
Reinheit (%) 97%