Learn More
2,3-Dimethyl-4-nitropyridin-N-oxid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11328776
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11328776 25 g -
11308776 1 g 1 Gramm
11318776 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11328776 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19457.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 37699-43-7
Summenformel C7H8N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 168.15
MDL-Nummer MFCD00065172
InChI-Schlüssel CFMTVTYBZMKULI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dimethyl-4-nitropyridine-n-oxide, 2,3-dimethyl-4-nitropyridine 1-oxide, 2,3-dimethyl-4-nitropyridine n-oxide, 4-nitro-2,3-lutidine-n-oxide, pyridine, 2,3-dimethyl-4-nitro-, 1-oxide, 2,3-dimethyl-4-nitropyridin-1-ium-1-olate, 4-nitro-2,3-lutidine n-oxide, 4-nitro-2,3-dimethylpyridine n-oxide, 2,3-dimethyl-4-nitro-pyridine 1-oxide, 2,3-dimethyl-4-nitro-1-oxido-pyridin-1-ium
PubChem CID 148223
SMILES CC1=C(C)[N+]([O-])=CC=C1[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Dimethyl-4-nitropyridine N-oxide
Schmelzpunkt 92°C to 94°C
Menge 25 g
Beilstein 1569438
IUPAC-Name 2,3-Dimethyl-4-nitro-1-oxidopyridin-1
Formelmasse 168.15
Reinheit (%) 97%