Learn More
2,3-Dimethyl-6-Nitro-2H-Indazol, TRC
Artikelnummer. 30387465
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30387465 5 g
30381692 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30387465 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4710555G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 444731-73-1
Summenformel C9 H9 N3 O2
Molekulargewicht (g/mol) 191.19
Synonym 2H-Indazole, 2,3-dimethyl-6-nitro-, 2,3-Dimethyl-6-nitro-2H-indazole
IUPAC-Name 2,3-Dimethyl-6-Nitroindazol
SMILES Cc1c2ccc(cc2nn1C)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Dimethyl-6-nitro-2H-indazole
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C9H9N3O2/c1-6-8-4-3-7(12(13)14)5-9(8)10-11(6)2/h3-5H,1-2H3
Formelmasse 191.0695