Learn More
2,3-Dimethyl-Chinoxalin-6-Carbonsäure, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10707875
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10707875 10 g 10 Gramm
10304622 1 g 1 Gramm
10609515 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10707875 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC27701EA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 17635-26-6
Summenformel C11H9N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 201.21
MDL-Nummer MFCD02575516
InChI-Schlüssel RCACNAWRFYUKLC-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2,3-dimethyl-quinoxaline-6-carboxylic acid, 2,3-dimethyl-6-quinoxalinecarboxylic acid, 6-quinoxalinecarboxylicacid, 2,3-dimethyl, 6-quinoxalinecarboxylic acid, 2,3-dimethyl
PubChem CID 236268
SMILES CC1=C(C)N=C2C=C(C=CC2=N1)C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 3-Dimethyl-quinoxaline-6-carboxylic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 10 g
IUPAC-Name 2,3-Dimethylchinoxalin-6-carbonsäure
Formelmasse 202.21
Reinheit (%) 97%