Learn More
2,3-Dimethylanisole, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10499062 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10499062 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10499062 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 159990250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2944-49-2
Summenformel C9H12O
Molekulargewicht (g/mol) 136.194
MDL-Nummer MFCD00008376
InChI-Schlüssel BLMBNEVGYRXFNA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dimethylanisole, 3-methoxy-o-xylene, benzene, 1-methoxy-2,3-dimethyl, benzene, methoxydimethyl, 1,2-dimethyl-6-methoxybenzene, 1-methoxy-2,3-dimethyl-benzene, dimethylanisole, pubchem4114, 2,3-dimethyl anisole, 2,3-dimethyl-anisole
PubChem CID 76269
IUPAC-Name 1-Methoxy-2,3-dimethylbenzol
SMILES CC1=C(C(=CC=C1)OC)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 3-Dimethylanisole
CAS Min. % 96.0
Farbe Yellow
CAS Max. % 100.0
Dichte 0.984g/mL
Menge 25 g
Infrarotspektrum Authentic
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.5190 to 1.5220 (20°C, 589nm)
Prozentgehaltsbereich 97%
Strukturformel (CH3)2C6H3OCH3
Beilstein 06, 480
Formelmasse 136.19
Reinheit (%) ≥96%