Learn More
2,3-Dimethylanisol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11450431
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11450431 50 g 50 Gramm
11440431 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11450431 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19992.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 2944-49-2 | C9H12O | 136.194 g/mol
2,3-Dimethylanisole is used as starting reagent in the synthesis of biphenyl-indanone A, a positive allosteric modulator of the metabotropic glutamate receptor subtype 2. It can be used to produce 2-methoxy-6-methyl-benzaldehyde by heating.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,3-Dimethylanisol wird als Startreagenz bei der Synthese von Biphenyl-Indanon A, einem positiven allosterischen Modulator des metabotropen Glutamatrezeptor-Subtyps 2, verwendet. Es kann zur Herstellung von 2-Methoxy-6-methylbenzaldehyd durch Erhitzen verwendet werden.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2944-49-2
Summenformel C9H12O
Molekulargewicht (g/mol) 136.194
MDL-Nummer MFCD00008376
InChI-Schlüssel BLMBNEVGYRXFNA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dimethylanisole, 3-methoxy-o-xylene, benzene, 1-methoxy-2,3-dimethyl, benzene, methoxydimethyl, 1,2-dimethyl-6-methoxybenzene, 1-methoxy-2,3-dimethyl-benzene, dimethylanisole, pubchem4114, 2,3-dimethyl anisole, 2,3-dimethyl-anisole
PubChem CID 76269
IUPAC-Name 1-Methoxy-2,3-dimethylbenzol
SMILES CC1=C(C(=CC=C1)OC)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Dimethylanisole
Schmelzpunkt 29°C
Dichte 0.984
Menge 50 g
Brechungsindex 1.52
Beilstein 1859736
Siedepunkt 195°C
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix in water.
Formelmasse 136.19
Reinheit (%) 97%