Learn More
2,3-Dimethylanisol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7024780
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11440431
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A19992.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 2944-49-2 | C9H12O | 136.194 g/mol
2,3-Dimethylanisole is used as starting reagent in the synthesis of biphenyl-indanone A, a positive allosteric modulator of the metabotropic glutamate receptor subtype 2. It can be used to produce 2-methoxy-6-methyl-benzaldehyde by heating.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,3-Dimethylanisol wird als Startreagenz bei der Synthese von Biphenyl-Indanon A, einem positiven allosterischen Modulator des metabotropen Glutamatrezeptor-Subtyps 2, verwendet. Es kann zur Herstellung von 2-Methoxy-6-methylbenzaldehyd durch Erhitzen verwendet werden.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2944-49-2
Summenformel C9H12O
Molekulargewicht (g/mol) 136.194
MDL-Nummer MFCD00008376
InChI-Schlüssel BLMBNEVGYRXFNA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dimethylanisole, 3-methoxy-o-xylene, benzene, 1-methoxy-2,3-dimethyl, benzene, methoxydimethyl, 1,2-dimethyl-6-methoxybenzene, 1-methoxy-2,3-dimethyl-benzene, dimethylanisole, pubchem4114, 2,3-dimethyl anisole, 2,3-dimethyl-anisole
PubChem CID 76269
IUPAC-Name 1-Methoxy-2,3-dimethylbenzol
SMILES CC1=C(C(=CC=C1)OC)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Dimethylanisole
Schmelzpunkt 29°C
Dichte 0.984
Siedepunkt 195°C
Menge 10 g
Brechungsindex 1.52
Beilstein 1859736
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix in water.
Formelmasse 136.19
Reinheit (%) 97%