Learn More
2,3-Dimethylbenzolboronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11426816
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11426816 1 g 1 Gramm
11436816 5 g -
11446816 25 g 25 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11426816
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B23942.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 183158-34-1 | C8H11BO2 | 149.984 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 183158-34-1
Summenformel C8H11BO2
Molekulargewicht (g/mol) 149.984
MDL-Nummer MFCD01863524
InChI-Schlüssel ZYYANAWVBDFAHY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dimethylbenzeneboronic acid, 2,3-dimethylphenyl boronic acid, o-xylene-3-boronic acid, 2,3-dimethylphenyl boranediol, 2,3-dimethylbenzeneboronicacid, 2,3-dimethylphenylboronicacid, pubchem5037, acmc-1bxk2, amtb394, ksc174k9l
PubChem CID 2773395
IUPAC-Name (2,3-dimethylphenyl)Boronsäure
SMILES B(C1=C(C(=CC=C1)C)C)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Dimethylbenzeneboronic acid
Schmelzpunkt ∼175°C
Menge 1 g
Beilstein 8050763
Formelmasse 149.99
Reinheit (%) 98%