Learn More
2,3-Dimethylbenzonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11454663
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11454663 25 g 25 Gramm
11444663 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11454663 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11589.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5724-56-1
Summenformel C9H9N
Molekulargewicht (g/mol) 131.18
MDL-Nummer MFCD00019744
InChI-Schlüssel ZEDPQIJYJCPIRM-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzonitrile, 2,3-dimethyl, 3-cyano-o-xylene, unii-6s215f38ok, 2,3-dimethylbenzonitril german, 2,3-dimethylbenzenecarbonitrile, 2,3-dimethylbenzonitril, dimethylbenzonitrile, pubchem8125, benzonitrile, dimethyl, medetomidine impurity 11
PubChem CID 79802
IUPAC-Name 2,3-dimethylbenzonitrile
SMILES CC1=CC=CC(C#N)=C1C
Specifications
Chemischer Name oder Material 2,3-Dimethylbenzonitrile
Schmelzpunkt 23°C to 25°C
Menge 25 g
Geruch Almond-like
Brechungsindex 1.532
Beilstein 1932620
Siedepunkt 64°C to 66°C (0.8 mmHg)
Formelmasse 131.18
Reinheit (%) 97%