missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,3-Dimethylbutan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7026293
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11485856 5 g 5 Gramm
11495856 25 g 25 Gramm
11405866 100 g 100 Gramm
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.

Artikelnummer. 11485856

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B22223.06

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.

CAS: 79-29-8 | C6H14 | 86.178 g/mol

2,3-Dimethylbutane is a branched saturated hydrocarbon for proteomics research. It is used in organic synthesis, catalytic agent, petrochemical additive.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
2,3-Dimethylbutan ist ein verzweigter gesättigter Kohlenwasserstoff für die Proteomikforschung. Es wird in der organischen Synthese, als Katalysator und als petrochemisches Additiv eingesetzt.

Löslichkeit
Löslich in Wasser (1 mg/ml, @22 °C), DMSO, Ethanol, Aceton.

Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Sauerstoff, Ammoniak.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 79-29-8
Summenformel C6H14
Molekulargewicht (g/mol) 86.178
MDL-Nummer MFCD00008925
InChI-Schlüssel ZFFMLCVRJBZUDZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym diisopropyl, biisopropyl, butane, 2,3-dimethyl, 1,1,2,2-tetramethylethane, hsdb 76, unii-68isq7a432, ccris 6020, ch3 2chch ch3 2, acmc-1bmfq, dsstox_cid_5112
PubChem CID 6589
IUPAC-Name 2,3-Dimethylbutan
SMILES CC(C)C(C)C

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2,3-Dimethylbutane
Schmelzpunkt -129°C
Siedepunkt 57°C to 59°C
Flammpunkt −29°C (−20°F)
Geruch Mild
Menge 5 g
UN-Nummer UN2457
Beilstein 1730737
Formelmasse 86.18
Reinheit (%) 99%

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.