Learn More
2,3-Dimethylhexan, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17555585 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mL
5 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
5 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17555585 1 mL 1 Milliliter
17565585 5 mL 5 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 17555585 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 469270010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Chemische Identifikatoren
CAS 584-94-1
Summenformel C8H18
Molekulargewicht (g/mol) 114.23
MDL-Nummer 00039951
InChI-Schlüssel JXPOLSKBTUYKJB-UHFFFAOYNA-N
IUPAC-Name 2,3-Dimethylhexan
SMILES CCCC(C)C(C)C
Spezifikation
Alpha-Vektor DIMETHYLHEXANE
Chemischer Name oder Material 2,3-Dimethylhexan
Farbe Klar farblos bis fast farblos
Flammpunkt 7°C
Infrarotspektrum Konform
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.3990 to 1.4010 (20°C, 589 nm)
Menge 1 mL
Physikalische Form Flüssigkeit