Learn More
2,3-Dimethylmaleinsäureanhydrid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11323446
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11323446 5 g 5 Gramm
11333446 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11323446 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L12919.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 766-39-2 | C6H6O3 | 126.111 g/mol
2,3-Dimethylmaleic anhydride acts as a reagent in the preparation of maleimides. It is also employed as an amino group protecting agent for superoxide dismutase. Further, it serves as a reactant in the dissociation of ribosomal proteins. In addition to this, it is used in the preparation of dimethylmaleic acid dimethyl ester.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,3-Dimethylmaleinsäureanhydrid wirkt als Reagenz bei der Herstellung von Maleimiden. Es wird auch als Aminogruppenschutzmittel für Superoxid-Dismutase eingesetzt. Darüber hinaus dient es als Reaktant bei der Dissoziation ribosomaler Proteine. Außerdem wird es bei der Herstellung von Dimethylmaleinsäure-Dimethylester verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, Äther und Chloroform. Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 766-39-2
Summenformel C6H6O3
Molekulargewicht (g/mol) 126.111
MDL-Nummer MFCD00005523
InChI-Schlüssel MFGALGYVFGDXIX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dimethylmaleic anhydride, dimethylmaleic anhydride, 2,5-furandione, 3,4-dimethyl, pyrocinchonic anhydride, maleic anhydride, dimethyl, dimethylmaleic acid anhydride, 2,3-dimethylmaleicanhydride, unii-6pp3n541qa, 3,4-dimethyl-furan-2,5-dione, alpha,beta-dimethylmaleic anhydride
PubChem CID 13010
IUPAC-Name 3,4-Dimethylfuran-2,5-Dion
SMILES CC1=C(C(=O)OC1=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Dimethylmaleic anhydride
Schmelzpunkt 93°C to 96°C
Siedepunkt 222°C to 223°C
Menge 5 g
Beilstein 112044
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol,ether and chloroform. Slightly soluble in water.
Formelmasse 126.11
Reinheit (%) 97%