Learn More
2,3-Dimethylmaleinsäureanhydrid, TRC
Artikelnummer. 30386980
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30386980 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30386980 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD47458025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Dimethylmaleic Anhydride
CAS 766-39-2
Summenformel C6H6O3
Menge 25 g
Synonym Dimethyl-maleic anhydride, 2,3-dimethylmalonic anhydride4,4-Dimethyl-2,5-furandion, Dimethylmaleic acid anhydride, Dimethylmaleic Anhydride, NSC 92512
InChI-Formel InChI=1S/C6H6O3/c1-3-4(2)6(8)9-5(3)7/h1-2H3
SMILES CC1=C(C)C(=O)OC1=O
Molekulargewicht (g/mol) 126.11
Formelmasse 126.0317