Learn More
2,3-Dimethylnaphthalin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11398125
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11398125 1 g 1 Gramm
11308135 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11398125 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L08386.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 581-40-8 | C12H12 | 156.228 g/mol
It is used in the identification of individual aromatic hydrocarbons in kerosene fraction (b.p. 150-250°).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird zur Identifizierung einzelner aromatischer Kohlenwasserstoffe in der Kerosinfraktion verwendet (b.p. 150-250°).
Löslichkeit
Löslich in Toluol (nahezu transparent). Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 581-40-8
Summenformel C12H12
Molekulargewicht (g/mol) 156.228
MDL-Nummer MFCD00004119
InChI-Schlüssel WWGUMAYGTYQSGA-UHFFFAOYSA-N
Synonym guajen, naphthalene, 2,3-dimethyl, unii-35dj6se17o, 2,3-dmn, 2,3-dimethyl naphthalene, acmc-1ao3c, 2,3-dimethylnaphthalene, naphthalene, 2,3-dimethyl-8ci 9ci
PubChem CID 11386
ChEBI CHEBI:48615
IUPAC-Name 2,3-Dimethylnaphthalin
SMILES CC1=CC2=CC=CC=C2C=C1C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Dimethylnaphthalene
Schmelzpunkt 103°C to 106°C
Siedepunkt 265°C to 268°C
Menge 1 g
Beilstein 1852621
Formelmasse 156.23
Reinheit (%) 97%