Learn More
2,3-Dimethylphenylisocyanat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11388305
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11388305 5 g 5 Gramm
11378305 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11388305 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L10225.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 1591-99-7 | C9H9NO | 147.177 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1591-99-7
Summenformel C9H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 147.177
MDL-Nummer MFCD00013851
InChI-Schlüssel KNHJIEOCVVIBIV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dimethylphenyl isocyanate, 2,3-dimethylphenylisocyanate, benzene, isocyanatodimethyl, 2,3-dimethylbenzenisocyanate, dimethylphenyl isocyanate, acmc-1bttc, 1-isocyanato-2,3-dimethyl-benzene, #, benzene,1-isocyanato-2,3-dimethyl
PubChem CID 137096
ChEBI CHEBI:63899
IUPAC-Name 1-isocyanat-2,3-dimethylbenzol
SMILES CC1=C(C(=CC=C1)N=C=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Dimethylphenyl isocyanate
Dichte 1.059
Menge 5 g
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.54
UN-Nummer UN2206
Beilstein 6313438
Siedepunkt 104°C to 105°C (50 mmHg)
Formelmasse 147.18
Reinheit (%) 99%