Learn More
2,3-Dimethylpiperazin, cis + trans, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7028841
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15413437
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H26252.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 84468-52-0 | C6H14N2 | 114.192 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 84468-52-0
Summenformel C6H14N2
Molekulargewicht (g/mol) 114.192
MDL-Nummer MFCD07373397
InChI-Schlüssel COWPTMLRSANSMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dimethyl-piperazine, piperazine, 2,3-dimethyl, 2,3-dimethylpiperazine, 2,3-dimethylpiperazine, cis + trans
PubChem CID 522814
IUPAC-Name 2,3-Dimethylpiperazin
SMILES CC1C(NCCN1)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Dimethylpiperazine
Namenshinweis cis + trans
Schmelzpunkt 81°C to 90°C
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Air Sensitive
Formelmasse 114.19
Reinheit (%) 95%