Learn More
2,3-Dimethylthiophen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15454247
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15454247 5 g 5 Gramm
15444247 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15454247 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H31641.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 632-16-6 | C6H8S | 112.19 g/mol
It has also been found that 2,3-dimethylthiophene can be formylated to yield a dimethylthiophene aldehyde, which as expected proved to have the aldehyde group in the free a-position.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wurde auch nachgewiesen, dass 2,3-Dimethylthiophen formyliert werden kann, um ein Dimethylthiophenaldehyd zu erhalten, das wie erwartet die Aldehydgruppe in der freien a-Position hat.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln, Wasser und Feuchtigkeit fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 632-16-6
Summenformel C6H8S
Molekulargewicht (g/mol) 112.19
MDL-Nummer MFCD00130081
InChI-Schlüssel BZYUMXXOAYSFOW-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiophene, 2,3-dimethyl, 2,3-dimethyl-thiophene, 2,3,dimethylthiophene, pubchem7751, 2.3-dimethylthiophene, dimethylthiophene, 2,3-dirnethylthiophene
PubChem CID 34295
IUPAC-Name 2,3-Dimethylthiophen
SMILES CC1=C(C)C=CS1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Dimethylthiophene
Siedepunkt 142°C
Flammpunkt 26° (79°F)
Menge 5 g
UN-Nummer UN1993
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 112.19
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Liquid