Learn More
2,3-Dimethylthiophen, TRC
Artikelnummer. 30388478
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30388478 50 mg
30370366 500 mg
30372393 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30388478 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD46163350MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 632-16-6
Summenformel C6H8S
Molekulargewicht (g/mol) 112.19
SMILES Cc1ccsc1C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Dimethylthiophene
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C6H8S/c1-5-3-4-7-6(5)2/h3-4H,1-2H3
Formelmasse 112.0347