Learn More
2,3-Dioxoindolin-7-carboxylsäure, 97%, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 2, 3-Dioxoindoline-7-carboxylic acid |
| CAS Min. % | 97.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 191.14 |
| Reinheit (%) | 97% |