Learn More
2,3-Diphenylpyrazin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11407716
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11407716 1 g 1 Gramm
11417716 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11407716
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14700.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1588-89-2 | C16H12N2 | 232.286 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1588-89-2
Summenformel C16H12N2
Molekulargewicht (g/mol) 232.286
MDL-Nummer MFCD00053000
InChI-Schlüssel PTZIVVDMBCVSMR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-diphenyl-pyrazine, chembl48222, bis-phenyl pyrazine, maybridge1_007492, acmc-1bu2l
PubChem CID 243907
IUPAC-Name 2,3-Diphenylpyrazin
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=NC=CN=C2C3=CC=CC=C3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Diphenylpyrazine
Schmelzpunkt 119°C to 122°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 1 g
Formelmasse 232.29
Reinheit (%) 98%