Learn More
2,3-Epoxybutanol, TRC
Artikelnummer. 30381971
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30381971 1 g
30385014 2.5 g
30378573 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30381971 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE5890601G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 872-38-8
Summenformel C4H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 88.11
Synonym 3-Methyl-2-oxiranemethanol, (3-Methyloxiran-2-yl)methanol, 2,3-Epoxy-1-butanol, 3-Methyloxiranemethanol, NSC 34457
IUPAC-Name (3-methyloxiran-2-yl)methanol
SMILES CC1OC1CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Epoxybutanol
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C4H8O2/c1-3-4(2-5)6-3/h3-5H,2H2,1H3
Formelmasse 88.0524