Learn More
2-((3-Fluor-4-(methylcarbamoyl)phenyl)amino)-2-methylpropansäure, TRC
Artikelnummer. 30394802
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30394802 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30394802 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF599803100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-((3-Fluoro-4-(methylcarbamoyl)phenyl)amino)-2-methylpropanoic acid
CAS 1289942-66-0
Summenformel C12H15FN2O3
Menge 100 mg
Synonym Enzalutamide Impurity G
InChI-Formel InChI=1S/C12H15FN2O3/c1-12(2,11(17)18)15-7-4-5-8(9(13)6-7)10(16)14-3/h4-6,15H,1-3H3,(H,14,16)(H,17,18)
SMILES CC(C(O)=O)(NC1=CC(F)=C(C(NC)=O)C=C1)C
Molekulargewicht (g/mol) 254.26
Formelmasse 254.1067