Learn More
2-(-Fluorophenyl)ethylamin,3-fluorophenyl)ethylamin, ≥97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15482099
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15482099 5 g 5 Gramm
15492099 25 g 25 Gramm
15402109 100 g 100 Gramm
3 options
Artikelnummer. 15482099
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H64762.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 404-70-6 | C8H11FN | 140.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 404-70-6
Summenformel C8H11FN
Molekulargewicht (g/mol) 140.18
MDL-Nummer MFCD00075376
InChI-Schlüssel AUCVZEYHEFAWHO-UHFFFAOYSA-O
Synonym 3-fluorophenethylamine, 2-3-fluorophenyl ethylamine, 2-3-fluoro-phenyl-ethylamine, 2-3-fluorophenyl ethanamine, 2-3-fluorophenyl ethan-1-amine, benzeneethanamine, 3-fluoro, m-fluorophenethylamine, 3-flourophenethylamine, m-fluorophenylethylamine, 3-fluoro phenethylamine
PubChem CID 533928
IUPAC-Name 2-(3-Fluorphenyl)ethanamin
SMILES [NH3+]CCC1=CC=CC(F)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(3-Fluorophenyl)ethylamine
Dichte 1.066 g/mL
Siedepunkt 87°C (15 mmHg)
Flammpunkt 83°C (181°F)
Brechungsindex 1.509
Menge 5 g
UN-Nummer UN2735
Beilstein 3045789
Formelmasse 139.17
Reinheit (%) ≥97%
Physikalische Form Flüssigkeit