Learn More
2,3-Heptandion, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11459426
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11459426 100 g 100 Gramm
11439426 5 g 5 Gramm
11449426 25 g 25 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11459426
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A19136.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 96-04-8 | C7H12O2 | 128.171 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 96-04-8
Summenformel C7H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 128.171
MDL-Nummer MFCD00036550
InChI-Schlüssel FJPGAMCQJNLTJC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-heptanedione, acetyl valeryl, valerylacetyl, acetylvaleryl, acetyl pentanoyl, unii-dk55dde86p, dk55dde86p, benzil-related compound, 47, heptanedione, fema no. 2543
PubChem CID 60983
IUPAC-Name Heptan-2,3-Dion
SMILES CCCCC(=O)C(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Heptanedione
Dichte 0.92
Siedepunkt 64°C (18 mmHg)
Flammpunkt 40°C (104°F)
Brechungsindex 1.416
Menge 100 g
UN-Nummer UN1224
Beilstein 1700989
Formelmasse 128.17
Reinheit (%) ≥97%