Learn More
2,3-Hexandion, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11341657
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11341657 5 g 5 Gramm
11351657 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11341657 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L04669.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 3848-24-6 | C6H10O2 | 114.14 g/mol
2,3-Hexanedione is used to evaluate the influence of xanthan concentration on the release of aroma compounds in xanthan-thickened food model systems. It reacts with ethylenediamine to yield macrocyclic tetradentate 12-membered nitrogen donor (N4) ligand.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,3-Hexandion wird zur Bewertung des Einflusses der xanthanhaltigen Konzentration auf die Freisetzung von Aromaverbindungen in mit Xanthan verdickten Lebensmittelmodellsystemen verwendet. Es reagiert mit Ethylendiamin, um einen makromyclischen Tetradentat 12-gliedrigen Stickstoffspender (N4)-Ligand zu erhalten.
Löslichkeit
Teilweise mit Wasser mischbar.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3848-24-6
Summenformel C6H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 114.14
MDL-Nummer MFCD00009398
InChI-Schlüssel MWVFCEVNXHTDNF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-hexanedione, acetylbutyryl, acetyl butyryl, methyl propyl diketone, butyryl acetyl, hexanedione, unii-559anr3nvs, 2,3-hexandione, fema no. 2558, 559anr3nvs
PubChem CID 19707
ChEBI CHEBI:87583
IUPAC-Name Hexan-2,3-Dion
SMILES CCCC(=O)C(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Hexanedione
Schmelzpunkt -30°C
Dichte 0.937
Siedepunkt 127°C to 128°C
Flammpunkt 28°C (82°F)
Geruch Characteristic
Brechungsindex 1.412
Menge 5 g
UN-Nummer UN1224
Beilstein 1699896
Löslichkeitsinformationen Partly miscible in water.
Formelmasse 114.15
Reinheit (%) 94%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,3-Hexanedione
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,3-Hexanedione