Learn More
2-(3 -Methoxyphenyl)ethylamin, ≥97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15411739
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15411739 100 g 100 Gramm
1 options
Artikelnummer. 15411739
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H64494.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 2039-67-0 | C9H13NO | 151.209 g/mol
Activated phenethylamine used in the perfluorooctanesulfonic acid catalyzed Pictet-Spengler reaction. Also used in a synthesis of 1,3-oxazepines via palladium-catalyzed intramolecular coupling.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Aktiviertes Phenethylamin, das in der durch Perfluoroctansulfonsäure katalysierten Pictet-Spengler-Reaktion verwendet wird. Wird auch in einer Synthese von 1,3-Oxazepinen über eine palladiumkatalysierte intramolekulare Kopplung verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2039-67-0
Summenformel C9H13NO
Molekulargewicht (g/mol) 151.209
MDL-Nummer MFCD00008187
InChI-Schlüssel WJBMRZAHTUFBGE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxyphenethylamine, 3-methoxyphenylethylamine, 2-3-methoxyphenyl ethanamine, 2-3-methoxyphenyl ethylamine, m-methoxyphenethylamine, m-methoxyphenylethylamine, 2-3-methoxyphenyl ethan-1-amine, benzeneethanamine, 3-methoxy, phenethylamine, m-methoxy, 2-3-methoxy-phenyl-ethylamine
PubChem CID 74866
IUPAC-Name 2-(3-Methoxyphenyl)ethanamin
SMILES COC1=CC=CC(=C1)CCN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(3-Methoxyphenyl)ethylamine
Farbe Gelb
Dichte 1.038 g/mL
Siedepunkt 118°C to 118°C (6 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.538
Menge 100 g
UN-Nummer UN2735
Beilstein 775202
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 151.21
Reinheit (%) ≥97%
Physikalische Form Flüssigkeit