Learn More
2-(3-Methyl-1,2,4-Oxadiazol-5-yl)Benzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10123324
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10123324 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10001634 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10123324 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC49604CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 879896-54-5
Summenformel C10H8N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 188.186
MDL-Nummer MFCD09702359
InChI-Schlüssel FPQLUUWDLSUKNS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl benzaldehyde, benzaldehyde,2-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl, 5-2-formylphenyl-3-methyl-1,2,4-oxadiazole
PubChem CID 24229502
IUPAC-Name 2-(3-Methyl-1,2,4-Oxadiazol-5-yl)-Benzaldehyd
SMILES CC1=NOC(=N1)C2=CC=CC=C2C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(3-Methyl-1, 2, 4-oxadiazol-5-yl)benzaldehyde
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 188.19
Reinheit (%) 97%